Drukuj
Metanol 99.8% electronic_MOS residue free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
327900010 327900025
ACRO327900010EA 261 PLN
ACRO327900010 ACRO327900025
Metanol 99.8% electronic_MOS residue free
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb