Drukuj
Metanol, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
326951000 326950010 326950025
326951000.EA 308 PLN
326951000. 326950010. 326950025.
Metanol, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered