Drukuj
Metanol 99.9%, gradient HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
325740025 325740010
ACRO325740025EA 477 PLN
ACRO325740025 ACRO325740010
Metanol 99.9%, gradient HPLC
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
Additional info filtered through 0.2 u membrane filter
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.001 A.U.