Drukuj
Metanol 99.8% HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
268280010 268280025
ACRO268280010EA 218 PLN
ACRO268280010 ACRO268280025
Metanol 99.8% HPLC
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤5 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered