Drukuj
Metanol 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
177150010 177150025 177150250 177150050
ACRO177150010EA 189 PLN
ACRO177150010 ACRO177150025 ACRO177150250 ACRO177150050
Metanol 99+%, extra pure
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,791 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %