Drukuj
Etanol absolute 99,8, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
153385EEA 319 PLN
153385E 153386F
Etanol absolute 99,8, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient HPLC
Etanol
Uwaga: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (250 nm.) Max. 0.05
Absorbance (280 nm.) Max. 0.01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Transmittance (250 nm.) Min. 90%
Transmittance (from 260 nm.) Min. 98%
Transmittance (280 nm.) Min. 98%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.