Drukuj
Etanol absolute ≥99.5%, TechniSolv®, pure
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
83813.360_TEA 250 PLN
83813.360_T 83813.360 83813.410 83813.440 83813.550
Etanol absolute ≥99.5%, TechniSolv®, pure
Etanol
Uwaga: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: H₃CCH₂OH
Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) Min. 99.5 %
Density (20/20) 0.788 - 0.794
Water Max. 0.5 %