Etanol absolute, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83672.290EA
829
PLN
83672.290
83672.230
83672.269
Etanol absolute, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Etanol
Bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Uwaga: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła:
C₂H₅OH MW: 46.07 g/mol Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –117 °C Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003568 Numer CAS: 64-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6 Jednostka: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Klasyfikacja Merck : 12,03806 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0030 % |