Drukuj
Etanol absolute 99,5, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
20820.362EA 688 PLN
20820.362 20820.464 20820.550
Etanol absolute 99,5, GPR RECTAPUR®
Etanol
WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,5 %
Assay (V/V) Min. 99,8 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,360 - 1,.362
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water (KF) Max. 0,2%
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0,001%
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0,005%
Free alkali (as NH₃) Max. 0,0005%
Methanol (GC) Max. 0,1%
S-compounds (as S) Max. 5 ppm