Drukuj
Etanol absolute 99,5, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
MQ200
8.18760.1000 8.18760.2500 8.18760.9180 8.18760.9025
8.18760.1000EA 206 PLN
8.18760.1000 8.18760.2500 8.18760.9180 8.18760.9025
Etanol absolute 99,5, EMPLURA®, Supelco®
Etanol
Bio-Based Ethanol
Instead of synthetic ethanol, we use bioethanol produced from grain or sugar cane. High quality, affordability, and ready availability make our bioethanol an obvious choice for a sustainable future.
  • Produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability
  • Production method is safer for the environment
Certyfikaty: M-Clarity™ quality level= MQ200
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.789 - 0.790
Evaporation residue ≤ 0.0025 %
Water ≤ 0.20 %