Drukuj
Biurety kompaktowe, SILBERBRAND
Dostawca: Brand
10002 10004
661-1171EA 410 PLN
661-1171 661-1172
Biurety kompaktowe, SILBERBRAND
Biurety
Soda-lime glass AR-GLAS®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B.