Drukuj
Etanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
MQ100
1.00980.0500 1.00980.2500
1.00980.0500EA 534 PLN
1.00980.0500 1.00980.2500
Etanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15%(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C)
pH 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid