Drukuj
3-Pentanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129990250 129991000 129995000
ACRO129990250EA 161 PLN
ACRO129990250 ACRO129991000 ACRO129995000
3-Pentanol 98%
3-Pentanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.815 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004574
Numer CAS: 584-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-526-7
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm