(±)-3-Heksanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-37-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4150
Odour: Characteristic
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1718964
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004582
Formuła:
C₆H₁₄O Temp. Wrzenia: 134…136 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,81 Temp. Zapłonu: 42 °C (108 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004582 Numer CAS: 623-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-790-0 Jednostka: 2282 ADR: 3,III |