2-Propanol, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol izopropylowy
, Izopropanol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83677.230EA
161
PLN
83677.230
83677.290
2-Propanol, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
2-Propanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011674 Numer CAS: 67-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7 Jednostka: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Klasyfikacja Merck : 13,05228 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0030 % |