Drukuj
2-Propanol ≥99.7% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Packaged under inert gas.
9334-03EA 0 PLN
9334-03
2-Propanol ≥99.7% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃CHOHCH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.7 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.1 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD