2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
8119.2500EA
473
PLN
8119.2500
8119.5000
8119.9025
8119.9200
2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła:
(CH₃)₂CHOH Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011674 Numer CAS: 67-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7 Jednostka: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Klasyfikacja Merck : 13,05228 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99 % |
Acidity (as CH3COOH) | max. 0.002 % |
Alkalinity (as NH3) | max. 0.002 % |
Boiling Range | max. 1.0 °C |
Density (g/ml) at 25°C | 0.781 - 0.783 |
Recorded Boiling Point | 82 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |