Drukuj
2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowy, Izopropanol
A3928.2500PE A3928.1000GL
A3928.2500PEEA 545 PLN
A3928.2500PE A3928.1000GL
2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM