2-Propanol ≥99.7% for gas chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40983.K2
40983.M1
40983.K2EA
510
PLN
40983.K2
40983.M1
2-Propanol ≥99.7% for gas chromatography
2-Propanol
Purity: 99.7+%
CAS No.: 67-63-0
Molecular Formula: (CH3)2CHOH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 12°(53°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.785
Refractive Index: 1.3770
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 635639
Merck Reference: 14,5208
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00011674
Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis
Formuła:
(CH₃)₂CHOH Temp. Wrzenia: 82…83 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0,785 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011674 Numer CAS: 67-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7 Jednostka: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Klasyfikacja Merck : 14,5208 |