Drukuj
2-Propanol 99.5% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
327270010 327272500
ACRO327270010EA 761 PLN
ACRO327270010 ACRO327272500
2-Propanol 99.5% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 81…83 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,785 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %