Drukuj
2-Propanol-D8 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174850050 174850250
ACRO174850050EA 773 PLN
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanol-D8 99+ atom % D for NMR spectroscopy
2-Propanol-D8
Formuła: D₃CCD(OD)CD₃
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044341
Numer CAS: 22739-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 245-189-2
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)