Drukuj
(±)-2-Dekanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 146 PLN
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Dekanol 98%
(±)-2-Dekanol
Formuła: C₁₀H₂₂O
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004594
Numer CAS: 1120-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-296-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %