1-Tetradekanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
A19638.0EEA
1270
PLN
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
1-Tetradekanol ≥97%
1-Tetradekanol
Purity: 97+%
CAS No.: 112-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH
Formula Weight: 214.39
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 289°
Beilstein Reference: 1742652
Merck Reference: 14,6334
MDL No.: MFCD00004757
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 289 °C Temp. topnienia: 37…40 °C Gęstość: 0,823 Temp. Zapłonu: 141 °C (285 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004757 Numer CAS: 112-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-000-3 Klasyfikacja Merck : 14,6334 |