Drukuj
1-Tetradekanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
180730250 180730050 180731000 180735000
ACRO180730250EA 177 PLN
ACRO180730250 ACRO180730050 ACRO180731000 ACRO180735000
1-Tetradekanol 99%
1-Tetradekanol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 289 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004757
Numer CAS: 112-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-000-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,06361
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)