Drukuj
1-Propanol, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 1840 PLN
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM