Drukuj
1-Propanol 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol propylowy
20858.293EA 331 PLN
20858.293 20858.362 20858.464
1-Propanol 99, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 97
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Methanol Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %