Drukuj
1-Propanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00997.1000 1.00997.2500 1.00997.6025 1.00997.4000
1.00997.1000EA 464 PLN
1.00997.1000 1.00997.2500 1.00997.6025 1.00997.4000
1-Propanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
1-Propanol
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -127 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 96.5 - 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 2.1 - 19.2 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C
Evaporation number 17