1-Propanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19902.0F
A19902.AP
A19902.0FEA
597
PLN
A19902.0F
A19902.AP
1-Propanol ≥99%
1-Propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formuła:
H₃CCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 97 °C Temp. topnienia: –127 °C Gęstość: 0,804 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002941 Numer CAS: 71-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9 Jednostka: 1274 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7842 |