1-Propanol 99,5 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol propylowy
43848.K2
43848.AP
43848.K2EA
639
PLN
43848.K2
43848.AP
1-Propanol 99,5 ACS
1-Propanol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formuła:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 g/mol Temp. Wrzenia: 97 °C Temp. topnienia: –127 °C Gęstość: 0.804 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002941 Numer CAS: 71-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9 Jednostka: 1274 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,7842 |