Drukuj
1-Propanol 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
232070010 232070025 232070100
ACRO232070010EA 458 PLN
ACRO232070010 ACRO232070025 ACRO232070100
1-Propanol 99.5% for analysis
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 % (GC)
Acetone ≤0.01 % (GC)
Ethanol ≤0.05 % (GC)
Methanol ≤0.05 % (GC)
2-Propanol ≤0.05 % (GC)