Drukuj
1-Propanol 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149480010 149480025 149480250
ACRO149480010EA 379 PLN
ACRO149480010 ACRO149480025 ACRO149480250
1-Propanol 99+%, extra pure
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %