Drukuj
pentan-1-ol, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 1340 PLN
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
pentan-1-ol, Supelco®
pentan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 137.9
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 71-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM