Drukuj
pentan-1-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
8.07500.0100EA 55.9 PLN
8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
pentan-1-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
pentan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 137.9
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 71-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 22 g/l (20 °C)
Melting Point -79 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Refractive Index 1.41 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.815 g/cm3 (20 °C)
pH (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 300 °C DIN 51794
Evaporation Number 2.7