pentan-1-ol, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00975.1000
1.00975.2500
1.00975.1000EA
380
PLN
1.00975.1000
1.00975.2500
pentan-1-ol, EMSURE® do analizy, Supelco®
pentan-1-ol
Formuła:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 137.9 Temp. topnienia: –79 °C Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002977 Numer CAS: 71-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1 Jednostka: 1105 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,07195 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 22 g/l (20 °C) |
Melting Point | -79 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 138 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 49 °C |
Refractive Index | 1.41 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 %(V) |
Density | 0.815 g/cm3 (20 °C) |
pH | (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 300 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 2.7 |