pentan-1-ol 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
30898.AK
30898.K2
30898.K7
30898.AKEA
329
PLN
30898.AK
30898.K2
30898.K7
pentan-1-ol 99+% ACS
pentan-1-ol
Purity: 99+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4103
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formuła:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 136…138 °C Temp. topnienia: –79 °C Gęstość: 0.812 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002977 Numer CAS: 71-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1 Jednostka: 1105 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,7118 |