Drukuj
pentan-1-ol 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
160600010 160600025 160600250 160600251
ACRO160600010EA 347 PLN
ACRO160600010 ACRO160600025 ACRO160600250 ACRO160600251
pentan-1-ol 99%, pure
pentan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 137…139 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.811 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 71-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA