oktan-1-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(177°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 1697461
Merck Reference: 14,6751
MDL No.: MFCD00002988
Formuła:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Temp. Wrzenia: 193…195 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 0,825 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002988 Numer CAS: 111-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-917-6 Klasyfikacja Merck : 14,6751 |