1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
74280-100ML
74280-500ML
SIAL74280-100MLEA
163
PLN
SIAL74280-100ML
SIAL74280-500ML
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formuła:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,8419 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002990 Numer CAS: 143-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-583-7 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,06774 |