Drukuj
1-Nonanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06866.0100 8.06866.0250
8.06866.0100EA 136 PLN
8.06866.0100 8.06866.0250
1-Nonanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002990
Numer CAS: 143-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-583-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06774
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4334 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 6.10 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 237 °C