1-Nonanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12510.22
A12510.36
A12510.22EA
238
PLN
A12510.22
A12510.36
1-Nonanol ≥99%
1-Nonanol
Purity: 99%
CAS No.: 143-08-8
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 969213
Merck Reference: 14,6679
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002990
Formuła:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH Temp. Wrzenia: 214…216 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,827 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002990 Numer CAS: 143-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-583-7 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6679 |