Drukuj
1-Nonanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 166 PLN
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Temp. Wrzenia: 213…215 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,827 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002990
Numer CAS: 143-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-583-7
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06774
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %