Drukuj
1-Heksanol, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 260 PLN
73117-1ML-F 73117-5ML-F
1-Heksanol, Supelco®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM