Drukuj
1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Alkohol heksylowy
M-Clarity™ quality level = MQ100
52828-25ML 52828-5ML
SIAL52828-25MLEA 1180 PLN
SIAL52828-25ML SIAL52828-5ML
1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 156
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM