Drukuj
1-Heksanol ≥98% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
8.04393.0100EA 118 PLN
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
1-Heksanol ≥98% do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.818 - 0.819
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Hexanol
Chemical Formula CH3(CH2)5OH