1-Heksanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Temp. Wrzenia: 157 °C Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 0,814 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002982 Numer CAS: 111-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3 Jednostka: 2282 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4697 |