Drukuj
1-heksadekanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18704.0100 8.18704.1000
8.18704.0100EA 173 PLN
8.18704.0100 8.18704.1000
1-heksadekanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-heksadekanol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 305…330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 46…52 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004760
Numer CAS: 36653-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 253-149-0
Klasyfikacja Merck : 13,02037
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 52 °C
Molar Mass 242.44 g/mol
Bulk Density 410 - 450 kg/m3
Boiling Point 305 - 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 155 °C DIN 51758
Density 0.82 g/cm3 (50 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 235 °C DIN 51794