1-heksadekanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 36653-82-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15OH
Formula Weight: 242.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.817
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 190°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1748475
Merck Reference: 14,2028
MDL No.: MFCD00004760
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH Temp. Wrzenia: 190 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 47…51 °C Gęstość: 0,817 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004760 Numer CAS: 36653-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 253-149-0 Klasyfikacja Merck : 14,2028 |