Drukuj
1-Heptanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
8.20624.0500EA 221 PLN
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
1-Heptanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 176 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002986
Numer CAS: 111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-897-9
Klasyfikacja Merck : 13,04681
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C