1-Heptanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-70-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.820
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1731686
Merck Reference: 14,4661
MDL No.: MFCD00002986
Formuła:
H₃C(CH₂)₅CH₂OH Temp. Wrzenia: 175…176 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 0,820 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002986 Numer CAS: 111-70-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-897-9 Klasyfikacja Merck : 14,4661 |