Drukuj
1-Heptanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
120360010 120362500 120360025
ACRO120360010EA 304 PLN
ACRO120360010 ACRO120362500 ACRO120360025
1-Heptanol 98%
1-Heptanol
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 176 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,8219 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002986
Numer CAS: 111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-897-9
Klasyfikacja Merck : 13,04681
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Bromine number ≤0.1 g Br/100 g
Acid number ≤0.5 mg KOH/g